Wichtige Dokumente
868584P
Avanti
16:0-d31 SM
Avanti Research™ - A Croda Brand 868584P, powder
Synonym(e):
N-Palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (868584P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (868584P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 868584P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COP([O-]
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)