Merck
860123W
Avanti
C18:0-d7 GD3 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
Synonym(e):
C18:0-d7 GD3 Ganglioside (Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C70H118D7N3O29
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1479.79
UNSPSC-Code:
12352211
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (860123W-100UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Anwendung
Lipids research
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860123W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)