Merck
860145P
Avanti
C18:0 GD2 Ceramide (d18:1/18:0)
Synonym(e):
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C78H138N4O34
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1675.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860145P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Anwendung
Lipids research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860145P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)