345743
Disialoganglioside-GD₂ from bovine brain
≥98% (TLC), lyophilized, cell type and antigen marker, Calbiochem®
Synonym(e):
Gangliosid GD2, Disialo, menschliches Gehirn, GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8)(Neu5Acα2,03)Galβ1,4Glcβ1,1ʹ-Ceramid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Gangliosid GD2, Disialo, menschliches Gehirn, Ganglioside GD₂, Disialo, Human Brain, CAS 65988-71-8, is a highly purified sialic acid-containing glycolipids that is useful as markers of various cell types and antigens.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
chloroform/methanol (2:1): soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O[C@]4(O[C@@H]([C@H]([C@@H](C4)O)N)C(O)C(O)CO[C@]5(O[C@@H]([C@H]([C@@H](C5)O)N)C(O)C(O)CO)C(=O)O)C(=O)O)O)O[C@@H]3[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)OCC(NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)\C
InChI
1S/C74H134N4O32/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-52(89)78-43(44(84)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)40-101-69-61(95)60(94)63(50(38-81)104-69)106-70-62(96)67(64(51(39-82)105-70)107-68-55(77-42(3)83)59(93)58(92)49(37-80)103-68)110-74(72(99)100)35-46(86)54(76)66(109-74)57(91)48(88)41-102-73(71(97)98)34-45(85)53(75)65(108-73)56(90)47(87)36-79/h30,32,43-51,53-70,79-82,84-88,90-96H,4-29,31,33-41,75-76H2,1-3H3,(H,77,83)(H,78,89)(H,97,98)(H,99,100)/b32-30+/t43?,44?,45-,46-,47?,48?,49-,50-,51-,53+,54+,55-,56?,57?,58+,59-,60-,61-,62-,63-,64+,65+,66+,67-,68+,69-,70+,73-,74+/m1/s1
InChIKey
FFILOTSTFMXQJC-QCFYAKGBSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Nützlich als Marker für diverse Zelltypen und Antigene
Warnhinweis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable