Merck
850454C
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PMPC; PC(16:0/14:0)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H76NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
705.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850454C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850454C
Konzentration
10 mg/mL (850454C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It is the most common phospholipid in mammalian membranes.
Anwendung
16:0-14:0 PC (1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used in the monolayer to study the interfacial behavior of cholesterol, ergosterol and lanosterol. It may also be used as an inhibitor for screening recombinant human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) .(3)
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylcholine (PC) lowers the levels of cholesterol and triglycerides.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850454C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
the
The Membranes of Cells (2016)