850464P
Avanti
18:0-14:0 PC
1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1-octadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SMPC; PC(18:0/14:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850464P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850464P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a standard for ultraperformance liquid chromatography-triple quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC–QTOF) for the lipid profiling of human plasma
- as a standard for liquid chromatography-mass spectrometry(LC-MS)
- in vesicle preparation
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable