Wichtige Dokumente
850457C
Avanti
16:0-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholin; POPC; PC(16:0/18:1(9Z))
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850457C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850457C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850457C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850457C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (850457C-25mg)
25 mg/mL (850457C-1g)
25 mg/mL (850457C-200mg)
25 mg/mL (850457C-500mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChIKey
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850457C-1G | 4061837792489 |
850457C-200MG | 4061837792496 |
850457C-25MG | 4061837792502 |
850457C-500MG | 4061837792519 |