Merck
850757C
Avanti
16:0-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamin; POPE; PE(16:0/18:1(9Z)); 110637
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H76NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
718.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850757C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850757C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850757C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850757C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (850757C-25mg)
25 mg/mL (850757C-1g)
25 mg/mL (850757C-200mg)
25 mg/mL (850757C-500mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-
InChIKey
FHQVHHIBKUMWTI-ZCXUNETKSA-N
Anwendung
16:0-18:1 PE wird als synthetisches Lipid für die Herstellung von Liposomen eingesetzt.
Verpackung
30-ml-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (850757C-1g)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850757C-200mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850757C-25mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850757C-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M and Alder NN
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Mitochondria: Practical Protocols (2018)
Tânia Silva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(5), 2158-2170 (2018-01-07)
An understanding of the mechanism of action of antimicrobial peptides is fundamental to the development of new and more active antibiotics. In the present work, we use a wide range of techniques (SANS, SAXD, DSC, ITC, CD, and confocal and
Sónia Troeira Henriques et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(51), 20460-20469 (2019-11-26)
Peptides with pharmaceutical activities are attractive drug leads, and knowledge of their mode-of-action is essential for translation into the clinic. Comparison of native and enantiomeric peptides has long been used as a powerful approach to discriminate membrane- or receptor-mediated modes-of-action
Charles G Cranfield et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(26), 6630-6637 (2017-06-14)
Cyclotides are cyclic disulfide-rich peptides that are chemically and thermally stable and possess pharmaceutical and insecticidal properties. The activities reported for cyclotides correlate with their ability to target phosphatidylethanolamine (PE)-phospholipids and disrupt cell membranes. However, the mechanism by which this
Global Trade Item Number
SKUGTIN
850757C-200MG4061837792748
850757C-1G4061837792731
850757C-25MG4061837792755
850757C-500MG4061837792762