700184M
Avanti
desmosterol (D6) ester
26,26,26,27,27,27-hexadeuteriocholesta-5,24-dien-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Synonym(e):
111014
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
methylene chloride solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (700184M-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700184M
Konzentration
1 mg/mL (700184M-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)