Merck
700069P
Avanti
Lathosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5α-Cholest-7-en-3β-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (700069P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700069P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1CC2C(C3CCC4(C(CCC4C(CCCC(C)C)C)C3=CC2)C)(CC1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3
InChIKey
IZVFFXVYBHFIHY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lathosterol ist ein Cholesterinsynthese-Präkursor.
Anwendung
Lathosterol wird bei der Schätzung der Konzentration von Cholesterin und Pflanzensterolen als Standard genutzt.
Verpackung
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (700069P-10mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (700069P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lathosterol and other non-cholesterol sterols during treatment of hypercholesterolaemia with beta-glucan-rich oat bran
UusitupaMIJ, et al.
European Journal of Clinical Nutrition, 51(9), 607-607 (1997)
Lipid Analyses of Four Types of Fish From Manitoba Lakes
Moghadasian MH, et al.
EC nutrition, 1(2), 41-48 (2015)