Merck
840051P
Avanti
Ei-PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Ei-PC (99 %)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Beschreibung
L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (840051P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840051P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840051P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840051P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChIKey
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylcholine (PC) sind die Bausteine eukaryotischer Membranen. Es findet sich auch in hohen Mengen in C.-elegans-Lipidextrakten. Es ist ein starkes doppelschichtbildendes Lipid. PC ist eine wichtige Komponente der Schleimhautschicht im Darm.
Anwendung
Ei-PC wird wie folgt verwendet:
  • als Lipidstandard für die Bewertung der Eigenschaften der Chromatographiesäule
  • als Komponente der Tensidmischung für dieαVβ3-gerichteten Nanopartikel
  • bei der Herstellung von Liposompräparaten
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylcholin (PC) wirkt wie ein Tensid innerhalb der Schleimhaut und bildet eine hydrophobe Oberfläche, die das Eindringen von Bakterien hemmt. Es wird zur Behandlung von Fettembolien eingesetzt. Phosphatidylcholin senkt den Cholesterin- und Triglyceridspiegel.
Verpackung
60-mL-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe; argongefüllter Folienbeutel (850051P-1g)
Transparente, versiegelte 5-mL-Glasampulle; argongefüllter Folienbeutel (840051P-200mg)
Transparente, versiegelte 5-mL-Glasampulle; argongefüllter Folienbeutel (840051P-25mg)
Transparente, versiegelte 5-mL-Glasampulle; argongefüllter Folienbeutel (840051P-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Detection and quantification of angiogenesis in experimental valve disease with integrin-targeted nanoparticles and 19-fluorine MRI/MRS
Waters EA, et al.
Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance : Official Journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, 10(1), 43-43 (2008)
The Membranes of Cells (2016)
Christina M Bailey et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 11986-11997 (2017-09-28)
Supported lipid bilayers (SLBs) have been used extensively in a variety of biotechnology applications and fundamental studies exploring lipid behavior. Despite their widespread use, various physicochemical parameters have yet to be thoroughly investigated for their impact on SLB formation. In
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Optimizing a ultrahigh pressure liquid chromatography-time of flight-mass spectrometry approach using a novel sub-2 mum core-shell particle for in depth lipidomic profiling of Caenorhabditis elegans
Witting M, et al.
Journal of Chromatography A, 1359, 91-99 (2014)