Z740587
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 3000 mL, subdivision, 125 mL (graduations: 250-3000 mL)
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 125 mL (graduations: 250-3000 mL)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
3000 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)