Z202746
Ummantelter Becher
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
graduations: no
Volumen
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit einer oberen und einer unteren Schlauchverbindung auf gegenüberliegenden Seiten. Mit Ausgiesser
Outer Jacket O.D. 57mm x H 120mm.
Inner Vessel I.D. ~38mm x D 110mm.
Inner Vessel I.D. ~38mm x D 110mm.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z202746-1EA | 4061837617379 |