Z153087
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 250 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
NS 24/40 Schliffhülse, mit 2 Schlaucholiven. Temperiermantel zum Heizen oder Kühlen des Inhalts.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z153087-1EA | 4061832114736 |