Merck
Z202738
Sigma-Aldrich
Ummantelter Becher
Synonym(e):
Double-walled beaker, Insulated beaker
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
graduations: no
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit einer oberen und einer unteren Schlauchverbindung auf gegenüberliegenden Seiten. Mit Ausgiesser
Outer OD - 45mm x H 120mm
Inner ID - ~27mm x D 110mm (inner OD - 30mm)
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z202738-1EA4061837617362