Z740583
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 1000 mL, subdivision, 100 mL (graduations: 200-800 mL)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 100 mL (graduations: 200-800 mL)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740583-6EA | 4061837642470 |