Z740611
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 1000 mL, volume 50-1000 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 50 mL
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
50-1000 mL
Kapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740611-6EA | 4061832133515 |