Merck
Z693812
LabJaws multi-rod connector
nickel plated
Synonym(e):
clamp holders, frame connectors
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Materialien
nickel plated
Hersteller/Markenname
Troemner 916131
Backenkapazität
0-13 mm
Allgemeine Beschreibung
Maximum adjustment capability within one connector. Two adjustment rods fit into the oval hole in the connector, preventing turning when tightened. Side and front 13 mm holes allow creation of a variety of configurations.
Rechtliche Hinweise
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z693812-1EA4061833044698