Z527807
Oakton® Acorn™ Serie pH 6-Messgerät
reads pH, mV, and temperature
Synonym(e):
Oakton pH meter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Oakton
pH-Messbereich
0.00-14.00 pH unit, accuracy: 0.01 pH unit, resolution: 0.01 pH unit
Temperaturmessbereich
0.0-100.0 °C, accuracy: 0.5 °C, resolution: 0.1 °C
Gewicht
1 lb
Allgemeine Beschreibung
Mißt pH, mV, und Temperatur
Bis 3 Eichpunkte: 4.01; 7.00; 10.01 ; Abweichung 0.1°C ; ±20 mV
- Dreipunkt-Eichung mit automatischer Puffererkennung
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Umschalter für Anzeige von pH und Temperatur in °C
- Drucktasten, Hold Funktion; automatische Abschaltung
- CE-Zeichen, 3 Jahre Garantie auf das Meßgerät
Bis 3 Eichpunkte: 4.01; 7.00; 10.01 ; Abweichung 0.1°C ; ±20 mV
Rechtliche Hinweise
Acorn is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Oakton is a registered trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)