Z266264
pH-Elektroden mit kombiniertem Polymerkörper
BNC fitting
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Schaft L × Durchm.
110 mm × 12 mm
Allgemeine Beschreibung
Die pH-Meß-und Referenz-Halbzellen haben einen bruchsicheren Epoxy-Schaft: für Anwendungen, bei denen Bruchgefahr besteht.
- Umwelt- und Freilanduntersuchungen
- Industrie- und Prozesskontrollen
- Einsatz im Unterricht
- Stabile Kugel, schnelle Antwort im optimalen Bereich von pH 0-12.
- Empf. Temperaturbereich 0 - 80°C.
General-purpose, gel-filled
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Hints on Electrode Maintenance
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z266264-1EA | 4061833304495 |