Z527831
pHTestr® 3
pHTestr® 3+
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Oakton
Messbereich
0-50 °C, accuracy: 1 °C (ATC)
pH-Messbereich
0.00-14.99 pH unit, accuracy: 0.01 pH unit, resolution: 0.01 pH unit
Allgemeine Beschreibung
Ausgestattet mit Umschaltung der Anzeige zwischen pH und Temperatur.
Wasserdichte Taschen-pH-Meter mit Diafragma-Elektrode, also auch für Messungen in Tris-Puffern geeignet! Modell pHTestr 3+ zusätzlich mit Umschaltung der Anzeige von pH auf Temperatur.
- Messbereich 0.00 to 14.99 pH, Auflösung 0.01 pH
- Genauigkeit +-0.01 pH, Dreipunkteichung mit pH 4.01, 7.00, 10.00
- Diaphragma-Elektrode, äußerst robust
- ATC zwischen 0 und 50°C, +-1°C
- Betrieb mit vier 1.5V Batterien AA
Rechtliche Hinweise
pHTestr is a registered trademark of Oakton
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z527831-1EA | 4061833353493 |