520918
Gold(III)-chlorid Trihydrat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Hydrogen tetrachloroaurate(III), Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Zusammensetzung
Au, 48.5-50.25%
Verpackung
glass bottle of 1 g
glass bottle of 25 g
glass bottle of 5 g
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChIKey
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.