Z513342
Mikrospatel
flat rounded ends, L 8 in. (203 mm)
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
nickel-stainless steel
Verpackung
pkg of 12 ea
Länge
8 in. (203 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z513342-1PAK | 4061833471197 |