Merck
Z511455
Sigma-Aldrich
Laborlöffel
stainless steel, L 7 1/2 in.
Synonym(e):
dispensing tool
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 6 ea
Länge
7 1/2 in.
Größe des Löffelendes
1 1/4 in. × 9/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Ein Ende als Löffel, das andere als Blatt.
Physikalische Eigenschaften
The grade of the stainless steel used is 320.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z511455-1PAK4061833580806