Z282774
Laborlöffel
nickel-stainless steel, L 9 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
nickel-stainless steel
Verpackung
pkg of 6 ea
Länge
9 in.
Größe des Löffelendes
1/2 in. × 1 in.
Allgemeine Beschreibung
Ein Ende als Löffel, das andere als Blatt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)