Merck
Z225118
Sigma-Aldrich
Large lab spoon
stainless steel, L 12 in.
Synonym(e):
sampling spoon
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F36711-0012
Länge
12 in.
Allgemeine Beschreibung
Spoon (1.5 in. wide) with a flat spatula on one end (1.2 in. wide).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)