Z513377
Mikrospatel
flat rounded/tapered ends, L 12 in. (305 mm)
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
nickel-stainless steel
Verpackung
pkg of 6 ea
Länge
12 in. (305 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nickel stainless spatula with one rounded and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 3/4 in. (44 mm) long.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z513377-1PAK | 4061833471203 |