Z506583
Perfektum® three-way high pressure stopcock
Male Luer lock to female Luer to side female Luer
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6011HP
Allgemeine Beschreibung
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
Rechtliche Hinweise
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506583-1EA | 4061826729878 |