Merck
Z506567
Perfektum® three-way stainless steel stopcock
male Luer lock to female Luer to side female Luer
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6011SS
Allgemeine Beschreibung
Made from corrosion-resistant 303 stainless steel.
Rechtliche Hinweise
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z506567-1EA4061826729854