Merck
Z102350
Perfektum® Einweg-Hahn mit Überwurfmutter
Female Luer to male Luer lock, not unidirectional
Synonym(e):
Compression-Nut Stopcock, One-Way Compression Stopcock, Stopcock for Compression
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6021
Allgemeine Beschreibung
Mit zwei Schlauchanschlüssen. 1.6 - 2.5mm Schlauch ID.
Rechtliche Hinweise
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z102350-1EA4061832529745