Merck
Z117951
Luer-to-Closed end stopper
male Luer lock to closed end
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.03
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Micro-Mate
Allgemeine Beschreibung
Edelstahladapter zum sicheren und dichten Verbinden mit anderen Einwegspritzen. Aus V4A Stahll, Leicht zu reinigen korrosionsbeständig. Verchromtes Messing als die preislich günstigere Variante. 10-32 Innengewinde.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z117951-1EA4061832530130