Z341827
IKA® KS 260 Basic und Control Schüttler
KS 260 basic, compact flat orbital shaker, 230 V
Synonym(e):
lab shakers, laboratory shakers, orbital shakers, reciprocating shakers
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 2980200 (Schuko Plug) / 2980202 (UK Plug)
B × H × T
360 mm × 98 mm × 420 mm
Gewicht
8.5 kg
Allgemeine Beschreibung
- Schüttelbewegung: kreisförmig
- Drehzahlbereich: 0 - 500 U/Min.
- Compact, flat shaker with ideal swivel motion, for a maximum shaking weight of 7.5 kg.
- Electronic adjustment of speed and timer
- LED display for speed and time adjustment
- Wide range of attachment combinations makes it possible to use almost all shapes and sizes of vessels
- Attachments are not included, please order separately
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z341827-1EA | 4061833295274 |
Z341827CH-1EA | |
Z341827EU-1EA | |
Z341827GB-1EA |