Z341916
IKA® fixing clip attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.2 fixing clip attachment
Synonym(e):
flask clamps, holding clamps
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
Empfohlene Produkte
Verpackung
set of 1
Hersteller/Markenname
IKA 3115500
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Note: This attachment (without fixing clips) is for shaking flasks, Erlenmeyer flasks and bottles with a round cross-section.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)