Z671770
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS4, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, platform size 120 mm × 120 mm
Synonym(e):
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 3581000
IKA C-MAG HS 4 IKAMAG
Parameter
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
Plattformgröße
120 mm × 120 mm
Rührervolumen
5 L
Gewicht
6.5 lb
Ausgabe
250 watts (heater)
Allgemeine Beschreibung
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)