Merck
Z363626
Sigma-Aldrich
Shaker platform
vibrating platform, size 1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
Leistungsmerkmale
capacity 3 lb (1.4 kg)
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Größe
1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
Allgemeine Beschreibung
Mix up to four microtiter plates or two culture flasks. Smaller orbiting diameter makes this primarily a vibrating platform.
Die Platte wird auf jedem magnetischen Schüttler plaziert, dadurch wird die Wirkung eines Kreis- oder Vibromixers erreicht. Einfach zu transportieren und rutschfeste Oberfläche. Platform ist 225 mm (8- 7/8 in.) quadratisch und 53 mm (2- 1/4 in.) hoch.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)