Z341819
IKA® KS 130 Schüttler
KS 130 Control orbital shaker
Synonym(e):
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
240 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0002980100
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
- Schüttelbewegung: kreisförmig
- Max. Beladung inkl. Halter: 2 kg
- Drehzahlbereich: 0 - 800 U/Min.
Electronic time switch: 0 - 9 h 59 min
Interface RD 232
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)