Merck
Z308978
Quickfit® Rührhülsen, geschliffen
shaft D 11 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
ST20/3
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit ST 20/3
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Welle T
11 mm
Fitting
24 thread
Allgemeine Beschreibung
Für 6 oder 11mm Schäfte. Drehzahlen bis zu 700U/Min, vakuumtauglich bis 0,1torr. Rand als Reservoir zur Schmiermittelaufnahme ausgeformt.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)