Merck
Z281263
Laborbürsten
Test tube, L 10 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 4 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
10 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 4 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)