Z281360
Laborbürsten
Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
30 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)