Merck
Z503967
Laboratory brushes with PP handles
Beaker, brush diam. × L 2 1/2 in. × 6 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
Gesamt L
13 in.
brush diam. × L
2 1/2 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
Handgriff aus PP, mit dauerhaften schwarzen Nylonborsten. Diese Bürsten zerkratzen weder empfindliche Materialien noch saugen sie Chemikalien oder Öle auf.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Laborbürsten Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Z281301
Laborbürsten
Laborbürsten Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laborbürsten
Laborbürsten Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Z281360
Laborbürsten
Laborbürsten Pipette, L 17 in., brush diam. × L 3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
Z281328
Laborbürsten
Laborbürsten Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Z281352
Laborbürsten
Laborbürsten Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
Z281336
Laborbürsten
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z503967-1EA4061832363349
Z503967-12X1EA