Merck
Z281379
Laborbürsten
Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
36 in.
brush diam. × L
3/4 in. × 3 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4