Z245585
Aldrich® Edelstahl-Büchner-Trichter
funnel O.D. × I.D. 50.5 cm × 50.0 cm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 1256327
Höhe
25.4 cm , plate to top
Trichter AD × ID
50.5 cm × 50.0 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus elektropoliertem V2A-Edelstahl. Zerlegbar für einfache Sterilisation. Schlauchanschluss für Vakuum in 12mm AD, vakuumfest. Für alle Flüssigkeiten, gegen die PP nicht beständig ist und für hochreine bzw. sterile Anwendungen in der Biotechnologie. Auch zugelassen nach GMP. Filterpapiere bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)