Merck
Z238708
PTFE-Rührwelle
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.555.1
Länge
550 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
PTFE-ummantelter Schaft mit Stahlkern. Empfohlen zur Verwendung mit den Hülsen von Seite E428ff. Auch für Anwendungen, die ohne Rührhülsen auskommen. Max. Arbeitstemperatur 280°C, unzerbrechlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)