Z215279
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.440.2
Länge
400 mm
Flügeldurchm.
40 mm
Wellendurchm.
6 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z215279-1EA | 4061833299289 |