Merck
Z215260
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.365.1.2
Länge
650 mm
Flügeldurchm.
140 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1