Z180645
ACE Miniklinge
fits shaft o.d., 5 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9542-10
Durchmesser
5 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)