Z169994
Scienceware® glove box hand-port cover
port diam. 20.3 cm, Z169943
Synonym(e):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
42132201
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art 500250008
Öffnungsdurchm.
20.3 cm
Kompatibilität
Z169943
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Verschließen der Handschuheingänge, um die innere Atmosphäre intakt zu halten, speziell bei Verwendung des Direktzugangs.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z169994-2EA | 4061832257037 |