Merck
Z170119
Sigma-Aldrich
Scienceware® glove box bare-hand port
iris port
Synonym(e):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
About This Item
UNSPSC-Code:
42132201
NACRES:
NB.35
Etikett
E
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H50025-0020
Allgemeine Beschreibung
Zum direkten Arbeiten ohne Handschuhe. Passend für alle Boxen mit 18,7cm ID Anschluß. Silikon-Latex-Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z170119-2EA4061832257051