Merck
Z260517
Sigma-Aldrich
sidEntry Handschuhbox
a clear acrylic glove box which features a large side entry, gasketed door, and a shelf rack
Synonym(e):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H50026-0000
L × B × H
30 in. × 24 in. × 24 in.
Allgemeine Beschreibung
Klare Acrylbox mit großem Seitenzugang, abgedichteter Klappe und Regalablage. An die 20.3cm Anschlüsse können Standard-Handschuhe angeschlossen werden. Einfach zu transportieren. 76 x 61 x 61cm. Klappe: 44.5 x 44.5cm
Rechtliche Hinweise
sidEntry is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z260517-1EA4061832257754