Merck
Z154482
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button: no
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
for flask size 0.5 ‑ 12 L
Hersteller/Markenname
Ace Glass 807523
Durchm. × L
10 mm × 580 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z154482-1EA4061832347752